Learn More
Valacyclovir hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16437338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437338 10 mg 10 miligramos
16413357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17425A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valacyclovir hydrochloride
Forma física Solid
CAS 124832-27-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21ClN6O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Valaciclovir hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (277.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 43.33 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 360.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.8
Porcentaje de pureza 98.0%