Learn More
Clorhidrato de valaciclovir monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30458522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458522 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458522 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3012.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate
CAS 521915-75-3
Nombres de analitos o componentes Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N6 O4 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Valaciclovir hydrochloride monohydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, monohydrochloride, monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo; hidrato; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 378.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1418 g/mol