Learn More
Hidrato de clorhidrato de Valaciclovir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15733467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15733467 5 g 5 g
15743467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15733467 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462260050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124832-27-5
Fórmula molecular C13H21ClN6O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrato de clorhidrato de valaciclovir
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,8
Número MDL MFCD01861507
Clave InChI ZCDDBUOENGJMLV-VGVXOIKUNA-N
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 360.80