Learn More
MedChemExpress Val-cit-PAB-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.8% |
| CAS | 159857-79-1 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 379.45 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.54 mM) |