Learn More
VAL-083, MedChemExpress
Código de producto. 16487068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487068 10 mg 10 miligramos
16439617 5 mg 5 miligramos
16413117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16513
MedChemExpress VAL-083 is an alkylating agent that creates N7 methylation on DNA, with antitumor activity.
VAL-083 is an alkylating agent that creates N7 methylation on DNA, with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VAL-083
Forma física Solid
CAS 23261-20-3
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Dianhydrodulcitol Dianhydrogalactitol
Información de solubilidad DMF : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (342.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@]1(OC1)[H])[C@@]2([H])CO2
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 95.0%