Learn More
Vadimezan, TRC
Código de producto. 30455057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455057 10 mg 10 miligramos
30450487 100 mg -
30455248 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV08495010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117570-53-3
Fórmula molecular C17H14O4
Peso molecular (g/mol) 282.29
Sinónimo 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(5,6-dimetil-9-oxoxantano-4-il)acético
SMILES Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vadimezan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0892