Learn More
Vadimezan, MedChemExpress
Código de producto. 16484318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484318 10 mg 10 miligramos
16477037 5 mg 5 miligramos
16440647 50 mg 50 miligramos
16445236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10964
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Vadimezan (DMXAA; ASA-404), the tumor vascular disrupting agent (tumor-VDA), is a murine agonist of the stimulator of interferon genes (STING) and also a potent inducer of type I IFNs and other cytokines. Vadimezan has anti-influenza virus H1N1-PR8 activities.
Vadimezan (DMXAA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vadimezan
CAS 117570-53-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo DMXAA ASA-404
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.29
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease