Learn More
Gibertini Elettronica™ Generador de vapor VADE 4
Código de producto. 11970625
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11970625 220 V cada uno
1 options
Código de producto. 11970625 Proveedor Gibertini Elettronica™ N.º de proveedor VADE4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Determine la acidez volátil y el anhídrido sulfuroso total (SO2) con este generador de vapor. El generador de vapor Gibertini Elettronica™ VADE 4 es una unidad opcional para el destilador DEE.
  • Caldera de calentamiento eléctrico 
  • Su pequeño tamaño permite la generación instantánea y continua de vapor
  • Volumen de vapor presurizado reducido para una mayor seguridad
Especificaciones
Tipo de producto Generador de vapor
Amperaje 15 A
Tensión 220 V
Fondo (métrico) 405 mm
Requisitos eléctricos 220 V (-15 %/+10 %), 15 A
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la acidez volátil y el anhídrido sulfuroso total (SO2)
Para utilizar con (equipo) Destiladores DEE
Altura (métrico) 307 mm
Anchura (métrico) 130 mm