Learn More
Vadadustat, TRC
Código de producto. 30135013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135013 25 mg 25 miligramos
17910415 50 mg 50 miligramos
17921245 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV84953025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000025-07-9
Fórmula molecular C14 H11 Cl N2 O4
Peso molecular (g/mol) 306.7
Sinónimo Glycine, N-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, N-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-[[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxypyridin-2-yl]carbonyl]amino]acetic acid, AKB 6548, PG 1016548, Vadadustat
Nombre IUPAC 2-[[5-(3-clorofenilo)-3-hidroxipiridina-2-amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ncc(cc1O)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vadadustat
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClN2O4/c15-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(18)13(16-6-9)14(21)17-7-12(19)20/h1-6,18H,7H2,(H,17,21)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0407