Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Código de producto. 16483318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483318 10 mg 10 miligramos
16464566 100 mg 100 miligramos
16449856 50 mg 50 miligramos
16406047 5 mg 5 miligramos
16400056 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101277
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11ClN2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo PG-1016548 AKB-6548
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 306.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.7
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation