Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·SELECT™ Controladores de vacío con pantalla táctil
Código de producto. 16211762
Cambiar vista
Click to view available options
Aplicaciones:
Destilación molecular
Liofilización
Rotavapor
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Aplicaciones Tamaño de la unidad
16211762 Liofilización cada uno
15937912 Rotavapor cada uno
15922861 Destilación molecular cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16211762 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20700110
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Funcionamiento intuitivo de la evaporación rotativa, destilación de ruta corta y mucho más
  • Busca automáticamente puntos de ebullición
  • Rutinas preprogramadas para hornos de vacío, secadores de gel, filtración y mucho más
  • Monte rutinas personalizadas en minutos
  • Para rotavapores y otras aplicaciones de bomba de diafragma
  • Paquetes de control Pirani para destilación de ruta corta y otras aplicaciones de bomba de desplazamiento o de paletas giratoria.
  • Dos paquetes Pirani diferentes para bombas con bridas KF16 o KF25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. De 10 a 3 mbar/Torr/hPa
temp. Pantalla táctil
Incluye Controlador, válvula de solenoide, conector en T, anillos de centrado y fijación KF25 adecuados, fuente de alimentación
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, universal
Material Transductores capacitivos de cerámica de alúmina y Pirani
Tipo de tapón CEE/EE. UU./CH/UK/AUS/CN
Aplicaciones Liofilización
Presión máxima 1080 mbar
Para utilizar con (equipo) Bombas de paletas rotativas
Tensión 100/240 VCA