Learn More
Fisherbrand™ Sistema de vacío
Código de producto. 15168886 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bomba:
Sistema de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba Tamaño de la unidad
15168886 Sistema de vacío cada uno
1 options
Código de producto. 15168886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3342.14€
    2638.64€ / paquete de 1
    Ahorro 703.50€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Bomba con diafragma para productos químicos sin aceite diseñada para aplicaciones de laboratorio de alta resistencia química. El sistema de vacío Fisherbrand™ es perfecto para la evaporación y la destilación en combinación con rotavapores y secadore
  • Perfecto para la evaporación y la destilación en combinación con rotavapores y secadores de geles
  • La bomba de diafragma de funcionamiento en seco y todos los componentes que entran en contacto con vapores son resistentes a productos químicos, incluso contra disolventes ácidos, básicos y orgánicos
  • Los cabezales de la bomba se han fabricado con PTFE con refuerzo de fibra de carbono para manejar vapores agresivos y corrosivos sin causar daños
  • Las cámaras de bombeo se han separado herméticamente del espacio de la transmisión, lo que garantiza una mayor duración de las piezas mecánicas
  • Las bombas utilizan diafragmas de PTFE intercalados con un sólido dorso no humedecido y válvulas de PEEK, que son resistentes a productos químicos y resistentes al desgaste en comparación con las válvulas de elastómero
  • La válvula de lastre de gas ayuda a mantener el rendimiento de la bomba cuando se trabaja con un conjunto de vapores condensables
  • La inclusión del vacuómetro digital y el regulador manual permite al usuario ajustar al nivel de vacío necesario para su aplicación
  • El separador de entrada protege la bomba de la entrada de líquidos y partículas y el condensador de emisiones de escape protege la calidad del aire del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 8 mbar
Requisitos eléctricos Motor de 230 V 50/60 Hz con cables de potencia de Schuko y Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,0 x 31,0 x 44,5 cm
Peso (imperial) 25,4 lb
Peso (métrico) 11,6 kg
Tipo de bomba Sistema de vacío
Desplazamiento de aire 16 l/min
Aplicaciones Rotavapor, secador de gel, estufa de vacío
Presión máxima < 8 mbar