Learn More
Borer Chemie™ glisseal N
Código de producto. 17780437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 30 g
Código de producto. Cantidad
17780437 10 x 30 g
1 options
Código de producto. 17780437 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 514200.00CA30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    171.79€ / paquete de 10
    Ahorro 46.21€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Grasa de laboratorio resistente al vacío y sin silicona para sellar y lubricar juntas fijas y giratorias de vidrio y para engrasar conexiones de plásticos y metales. El glisseal N resiste un amplio rango de temperaturas y no gotea.
  • Sin silicona
  • Resistente al vacío
  • En prácticos tubos
  • Muy económico, aplicar muy poco
  • Excelente estabilidad de temperatura de -40 °C a +200 °C
  • Uniforme, sin punto de goteo
  • Resistente a la mayoría de ácidos, álcalis y gases
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Tipo de producto Lubricante a base de parafina
Formato Pasta
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones en condiciones normales y bajo vacío
Color Transparente
Envase Caja con 10 tubos de 30 g
Cantidad 10 x 30 g
Peso (imperial) 10,5 oz
Peso (métrico) 300 g