Descripción
- El modelo opcional se puede conmutar entre 230 V/50 Hz y 120 V/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 7 mbar sin lastre de gas |
| Velocidad motor | 2,0 metros³ /hora. |
| Material | Acero inoxidable |
| Nivel de ruido | 45 dbA |
| Tipo de tapón | IEC |
| Peso (métrico) | 13.6 kg |
| Caudal | 2 m³/h |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Bomba de diafragma resistente a productos químicos |
| Clasificación de carcasa | IP40 |
| Mostrar más |