Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-600 para el evaporador industrial Rotavapor R-220 Pro para varios Rotavapores de sobremesa
Código de producto. p-7112911 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío V-600
Bomba de vacío V-600, interfaz I-300, frasco de Woulff
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17274854 Bomba de vacío V-600 cada uno
17234864 Bomba de vacío V-600, interfaz I-300, frasco de Woulff cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17274854 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11V600000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de vacío V-600 es una bomba de diafragma de 3 etapas resistente a productos químicos con un funcionamiento silencioso y económico que hace que sea adecuada para trabajar con R-220 Pro o con varios sistemas Rotavapores de sobremesa
  • Bomba de diafragma de 3 etapas resistente a productos químicos
  • Funcionamiento silencioso y económico
  • Perfecta para trabajar con R-220 Pro, varios sistemas Rotavapor o evaporación paralela SyncorePlus
  • Vacío final de 1,5 mbar
  • Capacidad de vacío de 3,1 m3/h
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 mbar
temp. Interfaz I-300 Pro
Incluye Bomba de vacío V-600
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 332 x 330 x 291 mm
Modelo V-600
Nivel de ruido De 40 a 64 dBA
Caudal 3,1 m³/h
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Rotavapor
Tensión 100/240 V
Mostrar más Mostrar menos
CE, CSA, CUS