Learn More
Welch Ilmvac™ Aceite para bomba de vacío
Código de producto. 10420853 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10420853 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 10420853 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 800124
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Bomba de paletas giratorias de una y dos etapas. El aceite para bombas de vacío Fisherbrand™ está diseñado para su uso con la gama de bombas de paletas giratorias Fisherbrand de dos etapas y con la mayoría del resto de bombas de paletas giratorias d
  • Aceite mineral genérico
  • Para su uso en la mayor parte de bombas de paletas giratorias de una y dos etapas.
  • Bidón de 20 l
  • Densidad: 0.888g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aceite para bomba de vacío
Presión 10 - 5 mbar
Viscosidad Viscosidad de 118 cSt a 40 °C
Volumen (métrico) 20 L