Learn More
Welch Ilmvac™ Bomba de vacío de diafragma MP 201 E
Código de producto. 12917914 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Desplazamiento de aire:
1,8 m3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Desplazamiento de aire Tamaño de la unidad
12917914 1,8 m3 cada uno
1 options
Código de producto. 12917914 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 411521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1117.17€ / paquete de 1
    Ahorro 122.83€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Bomba sin aceite de servicio estándar adecuada para gases/vapores no reactivos. La bomba de vacío de diafragma Welch Ilmvac™ MP 201 E utiliza un cabezal de bomba de aluminio y un diafragma de PTFE.
  • Servicio estándar
  • Sin aceite
  • Cabezal de bomba de aluminio
  • Diafragma de PTFE para un uso prolongado
  • Las válvulas PEEK proporcionan una excelente resistencia química y un desgaste prolongado
  • Conectores PA con tubos de PTFE
  • Silenciador de escape
  • 2 cabezales, una sola etapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Modelo MP 201 E
Peso (métrico) 6,5 kg
Línea de productos MP
Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma
Desplazamiento de aire 1,8 m3
Presión máxima 75 mbar
Tensión 230 V