Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de vacío
Código de producto. 15965652 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19,8 L
65,1 L
Requisitos eléctricos:
240 V, 50/60 Hz
240 V 50/60 Hz
Pantalla:
LED con incrementos de 1 °C
Termómetro bimetálico con incrementos de 5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos Pantalla Tamaño de la unidad
15965652 65,1 L 240 V 50/60 Hz LED con incrementos de 1 °C cada uno
15142129 19,8 L 240 V, 50/60 Hz Termómetro bimetálico con incrementos de 5 °C cada uno
15796443 19,8 L 240 V, 50/60 Hz LED con incrementos de 1 °C cada uno
15292295 65,1 L 240 V, 50/60 Hz Termómetro bimetálico con incrementos de 5 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15965652 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36186CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8825.00€
    7294.44€ / paquete de 1
    Ahorro 1530.56€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Alcance unas temperaturas máximas de 220 °C (428 °F) con esta estufa flexible, al tiempo que disfruta de dos configuraciones de control y de opciones de visualización.
Consiga temperaturas máximas de 220 °C con los hornos de vacío Thermo Scientific™, al mismo tiempo que se beneficia de dos configuraciones de control y opciones de pantalla.Estas estufas ofrecen válvulas de aguja de purga y vacío independientes.El sistema de calentamiento de muro radiante optimiza la uniformidad y conserva el espacio de la cámara para las aplicaciones de secado, curado, inclusión mediante vacío y chapado.
  • 7,6 cm para prevenir la pérdida de calor.
  • Junta de puerta de silicona y puerta con cierre de presión positiva para mantener el cierre en todos los niveles de vacío.
  • Pantalla de seguridad de policarbonato para proteger el vidrio de la puerta.
  • El nivel de vacío se muestra en indicadores de 0 a 762 mmHg Hg
  • Los conductos de vacío y aire son tubos de acero inoxidable resistentes a la corrosión para una limpieza óptima de la cámara y un rendimiento a largo plazo.
  • Con dos estantes de aluminio apilables y extraíbles.
  • Cámara interior de acero inoxidable tipo 304 de fácil limpieza.
  • Exterior de acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo para mayor durabilidad.
  • Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Modelos 3606:
  • Control de temperatura del termostato hidráulico ±1,5 °C con una uniformidad de ±5 °C a 100 °C, 635 mmHg
  • Protección contra excesos de temperatura integrada
  • Conexiones de vacío de ventilación y evacuación independientes montadas en la parte superior.
Modelos 3608:
  • Control de temperatura del termostato hidráulico ±1,5 °C con una uniformidad de ±5 °C a 100 °C, 635 mmHg
  • Protección contra excesos de temperatura integrada
  • Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Modelos 3618P
  • Control de temperatura PID basado en microprocesador programable.
  • Regula a ±0,2 °C con uniformidad de ±2,4 °C hasta 100 °C, 635 mmHg
  • Funciona con un único ajuste o utiliza un programa de 24 pasos de rampas y ciclos de permanencia.
  • Los accesorios de compresión de 0,635 cm (0,25 pulg) del lado izquierdo requieren tubos de acero inoxidable o cobre con un D.E. de 0,635 cm (0,25 pulg).
  • Válvula de tres vías montada en la parte frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte frontal de la unidad
Información para pedidos:
Modelos digitales disponibles en Torr y micrómetros por separado (debe instalarse en fábrica).
Requiere:
Las conexiones de vacío requieren tubos con un D.I. de 0,635 cm (0,25 pulg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,3 pies cúb.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción 65,1 l (2,3 pies cúbicos), 240 V, 1600 W, 6,7 A, pantalla LED
Capacidad (métrico) 65,1 L
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +10 °C a 220 °C
Tipo OTP
Pantalla LED con incrementos de 1 °C
Material Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo
N.º de estantes 2
Material del estante Aluminio
Resolución de temperatura ±1,0 °C
Uniformidad de temperatura ±5,0 °C a 100 °C, 25 ftHg
Intervalo de vacío De 0 a 30 inHg
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20 x 14 x 14 in (51 x 36 x 36 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 22 in (64 x 64 x 56 cm)
Longitud (imperial) 25 in
Longitud (métrico) 64 cm
Anchura (imperial) 25 in
Anchura (imperial) interior 14 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 36 cm
Altura (imperial) 22 in
Altura (imperial) interior 14 in
Altura (métrico) 56 cm
Altura (métrico) interior 36 cm
Fondo interior (imperial) 20 in
Fondo interior (métrico) 51 cm
Peso con embalaje (imperial) 295 lb
Peso con embalaje (métrico) 134 kg
Requisitos eléctricos 240 V 50/60 Hz
Tensión 240 V
Vataje 1600 W
Amperaje 6,7 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.