Learn More
Day-Impex Matraces Dewar de acero inoxidable con aislamiento al vacío
Código de producto. 11713629
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11713629 500 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 11713629
Marca: Day-Impex 320001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces con aislamiento al vacío Dilvac™ son íntegramente de acero inoxidable.Su diseño es ligero y compacto, y son aptos para aplicaciones a temperaturas ultrabajas o muy altas.Disponibles en una amplia gama de capacidades de 0,5 l a 6 l.
  • Aislados al vacío
  • Acero inoxidable ligero
  • Ideales para almacenamiento o transporte
  • Aptos para temperaturas ultrabajas y muy altas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL