Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de hidrólisis de vacío
Código de producto. 13150093 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13150093 1 mL cada uno
13160093 6 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13150093 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS29570
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo la derivatización y otras reacciones a pequeña escala de forma fiable y sencilla.
Aplicaciones ideales
  • Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
  • Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC
  • Hidrólisis de proteínas y reacciones de hidrólisis por vacío para análisis de aminoácidos por HPLC
Características adicionales
  • Pantalla LED: ajuste la pantalla digital con el termómetro integrado para calibrar el valor de referencia de temperatura
  • Diseño modular: alterne viales y bloques de aluminio; conecte un colector de evaporador compatible
  • Cuatro modelos: tamaños de bloque triple y de bloque único con capacidad de solo calor o calor y agitación
  • Opción de control de temperatura integrado mediante sonda de temperatura remota, un accesorio opcional que permite regular la temperatura de los pocillos del bloque o los viales de muestra reales
Completo sistema de derivatización de muestras Reacti-Therm
El sistema de derivatización puede combinar calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación.
  • Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
  • Módulo evaporador Reacti-Vap
  • Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Cantidad 1