Descripción
- El modelo 02923-20 cumple con las especificaciones de la EPA para la prueba de toxicidad de residuos peligrosos.
- Esterilizables en autoclave.
- Se suministra con una abrazadera de aluminio y un tapón de goma de silicona.
- Los tapones número 5 se adaptan a matraces estándar de 125 ml.
- Los tapones número 8 se adaptan a matraces de 1 L.
- N.º de pedido 8B tapón 02924-02 por separado para montar los portafiltros 02920-00 y 02921-00 en los colectores anteriores.
- El portafiltros 02923-10 es ideal para pruebas de esterilidad de antibióticos y productos farmacéuticos mediante el método de retención de bacterias descrito en USP XXI.
- Este modelo incluye embudo, base de filtro, abrazadera de aluminio y tapón.
- El modelo 02923-20 con soporte de membrana de vidrio sinterizado cumple con las especificaciones de la EPA sobre pruebas de toxicidad de desechos peligrosos.
- El soporte 02923-00, con soporte de membrana de acero inoxidable (SS), proporciona una pantalla de —filtrado ultralimpio que no desprende partículas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de filtro de vacío |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Soporte de filtración al vacío |
| Volumen (métrico) | 15 ml |