Learn More
Labconco™ Codo de vacío para puerto de accesorios
Código de producto. 15787619 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
FreeZone 6L, 12L, 18L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15787619 FreeZone 6L, 12L, 18L cada uno
1 options
Código de producto. 15787619 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7390500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Permite una fácil conexión del tubo flexible al puerto de vacío sin necesidad de hacer hincapié en el tubo flexible doblándolo en un ángulo afilado.El codo de vacío Labconco™ para puerto de accesorios está diseñado para su uso con sistemas de secado
Liofilizadores FreeZone
  • Diseñada para satisfacer las necesidades de liofilización de los laboratorios de investigación y plantas piloto
  • Todos los tamaños y modelos incluyen una gran pantalla táctil
  • Sistema operativo Lyo-Works™
    • Proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura y el nivel de vacío
    • Sistema de detección de extremo End-Zone™ opcional
  • Los modelos de consola se ofrecen en una amplia gama de tamaños con bandeja de taponado opcional
  • Los colectores que alcanzan -50 °C son adecuados para liofilizar muestras acuosas
  • Los colectores que alcanzan -84 °C son ideales para liofilizar muestras con bajas temperaturas eutécticas, incluidos los que contienen acetonitrilo
Especificaciones
Tipo Junta acodada para punto de vacío
Color Gris
Para utilizar con (equipo) FreeZone 6L, 12L, 18L