Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Vacuómetros electrónicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15838894
Cambiar vista
Click to view available options
Presión máxima:
1 a 1060 mbar
De 0,001 a 1100 mbar
De 0,1 a 1100 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Presión máxima unitSize
15838894 De 0,1 a 1100 mbar cada uno
15509311 De 0,001 a 1100 mbar cada uno
15711368 1 a 1060 mbar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15838894 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20683220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    923.00€ / paquete de 1
    Ahorro 217.00€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los indicadores de vacío VACUUBRAND no contienen mercurio. Elija entre los modelos para el intervalo de vacío grueso o el intervalo de vacío fino. Unidades seleccionables por el usuario.
  • El modelo DVR2pro está alimentado por batería para su portabilidad, con un transductor capacitivo para mediciones de presión absoluta desde presión atmosférica hasta 1 mbar/Torr/hPa. Balanza combinada digital/analógica para una lectura sencilla.
  • El modelo VACUU VIEW cuenta con un transductor capacitivo para la medición de la presión absoluta y mide hasta 0,1 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
  • VACUU VIEW Extended, tiene una combinación de transductor capacitivo/Pirani para mediciones de hasta 10-3 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de vacío en el intervalo de vacío grueso de atmósfera - 0,1 mbarTorr/hPa
Para utilizar con Aplicaciones de vacío
Incluye Indicador de vacío, fuente de alimentación, conexión de brida pequeña KF16 y manguera dentada de rosca de 6/10 mm
Material Diverso
Línea de productos VISTA AL VACÍO
Tipo Medidor de vacío capacitivo
Peso (métrico) 1 kg
Altura (métrico) 8,5 cm
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (métrico) 16 cm
Presión máxima De 0,1 a 1100 mbar