Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, paquetes de control de vacío fino
Descripción
- Para el control del vacío de todas las aplicaciones de vacío fino en laboratorios químicos.
- Rango de control continuo desde 5 mbar hasta vacío fino (10-3 mbar)
- La interfaz gráfica de usuario con función de ayuda integrada simplifica el trabajo de laboratorio.
- Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y garantizan resultados reproducibles.
- El indicador de vacío fino de tipo Pirani patentado ofrece una resistencia química superior y robustez mecánica.
- La válvula de solenoide en línea y el sensor se configuran automáticamente a través del sistema VACUU·BUS.
- Principio de medición: Conductividad térmica (Pirani), plásticos/cerámica resistentes a productos químicos
- El editor de aplicaciones permite una fácil personalización con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±15% |
| Descripción | Conexión de brida pequeña: KF DN 16 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 127 x 41 mm |
| Requisitos eléctricos | 50 - 60 Hz |
| Para utilizar con | RE/RZ 2.5 a RE/RZ 6 |
| Clasificación IP | IP40 |
| Incluye | Controlador con indicador de vacío fino, válvula de aislamiento en línea y accesorios para la conexión a través de bridas pequeñas. |
| Limitaciones | 1 x 10-3 a 1000 Mbar |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 40 °C |
| Longitud global (métrico) | 2 m (cable) |
| Mostrar más |