Learn More
VACUUBRAND™ Controlador de vacío VACUU·SELECT
Descripción
- La interfaz gráfica de usuario simplifica el trabajo de laboratorio.
- Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y garantizan resultados reproducibles.
- El editor de aplicaciones permite una fácil personalización.
- Función de ayuda integrada.
- Control de punto de ajuste manual para procesos simples.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Sensor de vacío de cerámica.
- Rango de medida: de 0,1 a 1080 mbar (0,1 a 810 torr)
- Principio de medición: diafragma cerámico (alúmina), capacitivo, independiente del gas, presión absoluta.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | VACUU·SELECT |
| Pantalla | Pantalla táctil |
| Limitaciones | 0,1 a 1080 mbar |
| Cantidad | 1 unidad |
| Sensores | Vacío cerámico |
| Tipo | Controlador de vacío |