Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de calentamiento y secado en vacío Vacutherm
Código de producto. 10488431 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 l
53 l
128 l
Tipo:
Calentamiento por estantes con controlador multicanal Digicon
Camisa de calefacción
Conexión de gas inerte con camisa de calentamiento
Temperatura (métrico):
200 °C
300/400 °C
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Temperatura (métrico) Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10488431 128 l Camisa de calefacción 200 °C 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10664142 25 l Camisa de calefacción 200 °C 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10451341 25 l Conexión de gas inerte con camisa de calentamiento 200 °C 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10254604 25 l Conexión de gas inerte con camisa de calentamiento 200 °C 230 V 50/60 Hz cada uno
10019490 53 l Camisa de calefacción 200 °C 230 V 50/60 Hz 1 PCS
15424610 53 l Calentamiento por estantes con controlador multicanal Digicon 300/400 °C 230 V 50/60 Hz cada uno
11606380 128 l Calentamiento por estantes con controlador multicanal Digicon 300/400 °C 230 V 50/60 Hz 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10488431 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51014541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18165.00€
    17000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1165.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Seque hasta seis veces más rápido que con unidades convencionales. Estas estufas ofrecen una excelente transferencia de calor y una rápida capacidad de calentamiento, por lo que minimizan el tiempo de funcionamiento.
Seque hasta seis veces más rápido que con unidades convencionales. Las estufas de calentamiento y secado en vacío Thermo Scientific™ Vacutherm ofrecen excelentes capacidades para un secado rápido y suave. La excepcional transferencia de calor y la rápida capacidad de calentamiento minimizan el tiempo de funcionamiento. El cristal de seguridad doble de la ventana frontal ofrece una protección única frente a las implosiones. El sistema modular permite definir configuraciones específicas para aplicaciones gracias a una amplia gama de opciones de equipamiento. Para cumplir los requisitos de la normativa ISO 9000 y GLP/GMP, se encuentra disponible documentación sobre temperatura y presión.
  • Microprocesador Kelvitron™ fácil de usar (estufas calefactadas con camisa) o controlador multicanal Digicon (estufas calefactadas con estante)
  • Pantalla analógica de presión
  • Sensor de exceso de temperatura que protege la estufa y la muestra
  • Puertas de vidrio de seguridad de doble hoja
  • Conexiones de vacío, tubos y válvula de bola de acero inoxidable
  • Conexión de gas inerte con válvula de precisión y válvula de seguridad de sobrepresión que libera con precisión gases no inflamables y no tóxicos
  • Orificio de acceso DN25 de serie en pared trasera
Modelos calefactados con camisa
  • Resisten temperaturas de hasta 200 °C
Modelos calefactados con estante
  • Resisten temperaturas de hasta 400 °C
  • Garantizan una transferencia óptima de calor
Recomendada para:
  • Secado de materiales sensibles al calor
  • Secado sin residuos de piezas intrincadas
  • Recuperación selectiva de productos desgasificados
No utilizar con disolventes inflamables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Calentamiento de chaqueta VT 6130 M
Capacidad (métrico) 128 l
Temperatura (métrico) 200 °C
Tipo Camisa de calefacción
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,8 x 19,5 x 19,3 pulg (52,9 x 49,5 x 48,9 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,5 x 35,2 x 28,3 pulg (75 x 89,5 x 72 cm)
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz