Learn More
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Código de producto. 12778696 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja
Bastidor de soporte
Conexión de monitorización central
Controlador de presión
Controlador de temperatura
Cámara de vacío
Estante
Junta de puerta
Kit de conexión en vacío
Opciones instaladas de fábrica
Pantalla digital
Temporizador digital
Válvula de control de precisión
accesorios
Para utilizar con (equipo):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P y VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT6060 M/P
Tamaño de la unidad:
1 SET
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12778696 Bastidor de soporte VT6060 M/P cada uno
10383192 Controlador de presión VT 6060 M/P y VT6130 M/P cada uno
11671661 Controlador de temperatura VT 6060 P, VT 6130 P cada uno
10482014 Controlador de temperatura VT 6060 P cada uno
10517611 Temporizador digital VT 6060 M/P y VT6130 M/P cada uno
10321002 Opciones instaladas de fábrica VT 6060 M/P y VT6130 M/P cada uno
11611631 Cámara de vacío VT 6060 M cada uno
11621631 Cámara de vacío VT 6130 M cada uno
10490884 Cámara de vacío VT 6060 P cada uno
11661621 Pantalla digital VT 6060 M/P y VT6130 M/P cada uno
10100991 Junta de puerta VT 6060 M cada uno
11681621 Junta de puerta VT 6130 M cada uno
11671631 Conexión de monitorización central VT 6060 M/P y VT6130 M/P cada uno
11567199 Válvula de control de precisión VT 6025 cada uno
11696440 Estante VT 6025 cada uno
11681471 Estante VT 6060 M cada uno
11691471 Estante VT 6130 M cada uno
10467281 Bastidor de soporte VT 6130 M/P cada uno
10408631 Kit de conexión en vacío VT 6025/6060/6130 M/P 1 SET
11621521 accesorios VT 6130 M/P cada uno
10337442 Bandeja VT6060 M/P cada uno
10520875 Bandeja VT6060 M/P cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 12778696 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50029890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    778.00€ / paquete de 1
    Ahorro 47.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Elija entre una gama de accesorios y opciones de hornos Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bastidor de soporte, 780 mm de altura
Para utilizar con (equipo) VT6060 M/P
Tipo Bastidor de soporte