Learn More
BD Copa de recogida de muestras de orina Vacutainer™
Código de producto. 12937776
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12937776 Plástico paquete de 200
1 options
Código de producto. 12937776 Proveedor BD N.º de proveedor 364941
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Proporciona una alternativa más rápida y sencilla para la recogida de orina. El vaso de recogida de muestras de orina BD Vacutainer™ es un vaso de recogida de plástico estéril con una capacidad de 120 ml, un tapón de rosca y una unidad de transferen
El vaso de recogida de orina BD Vacutainer™ forma parte de un sistema cerrado para la recogida de orina que ayuda a evitar fugas, lo que afecta positivamente a los entornos y condiciones de trabajo.
  • Fabricados con polipropileno estéril internamente para obtener resultados de análisis precisos
  • El tapón de rosca se fija con firmeza y facilidad para proteger el contenido y evitar derrames
  • El tapón incluye una unidad de transferencia integrada para facilitar el llenado de los tubos que se van a enviar para análisis de orina
    • Los tubos de análisis de orina de plástico BD Vacutainer™ se introducen directamente en la unidad de transferencia del tapón
    • Tubos evacuados con un nivel preciso de extracción de vacío en la cantidad de muestra adecuada
    • No es necesario que se inviertan los vasos, lo que evita fugas
    • No es necesario verter o extraer la muestra, evitando goteos y derrames
    • Los tapones de seguridad de los tubos evitan las gotas al extraerlos del vaso de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de recogida de orina
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapón de rosca
Desechables Un solo uso
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras urinarias
Para utilizar con (equipo) Tubos de análisis de orina Vacutainer™
Incluye Dispositivo de transferencia integrado
N.° por paquete 100/paq.
Requisitos de almacenamiento Condiciones normales
Volumen (métrico) 120 mL