Learn More
BD Tubos Vacutainer™ SST™ II Advance
Código de producto. 12997686
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 mL
5 mL
8,5 mL
Color del tapón:
Dorado
Rojo
Tipo de etiqueta:
Bloque
Papel
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tipo de etiqueta unitSize
12997686 3,5 mL Rojo Bloque paquete de 1000
12907696 5 mL Rojo Papel paquete de 1000
10829270 8,5 mL Dorado Papel paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12997686 Proveedor BD N.º de proveedor 366127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.49€
    233.89€ / paquete de 1000
    Ahorro 33.60€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita la contaminación del suero de los componentes celulares separados. Los tubos BD Vacutainer™ SST™ II Advance presentan un gel inerte y estable que separa el suero y el coágulo de sangre durante la centrifugación. El tipo de gel utilizado permite tiempos de centrifugación cortos.
Usando BD SST™ II Advance, los analitos rutinarios en química clínica, como el potasio y la glucosa, todavía son estables después de una semana de almacenamiento a 2 –8 °C. La evaluación clínica de productos químicos especiales (como fármacos terapéuticos, proteínas, péptidos, esteroides y vitaminas) demuestra un alto grado de estabilidad con el gel acrílico de estos tubos, lo que supone una clara ventaja durante el transporte y el almacenamiento.
Ventajas de los tubos de gel frente a los tubos sin gel
  • Barrera estable entre el suero y la sangre coagulada, lo que proporciona una mejor estabilidad del analito y calidad de la muestra
  • Optimización del flujo de trabajo: Tiempo de centrifugación corto, procesamiento de muestras y archivo en el tubo primario
  • No hay posibilidad de identificación errónea debido al uso de tubos secundarios
Pautas de uso de los tubos:
  • Tiempos de coagulación: el tiempo mínimo de coagulación recomendado para pacientes que no han recibido tratamiento anticoagulante es de 30 minutos. Los tubos contienen un activador de coágulos de partículas de sílice.
  • Condiciones de centrifugación: 1300 –2000 g durante 10 minutos o alternativamente 3000 g durante 5 minutos, a 18 –25 °C.
  • Efectos de la temperatura: El enfriamiento del tubo durante la centrifugación puede afectar la capacidad de movimiento del gel. La separación óptima del suero y la sangre coagulada se consigue a 20-–25 °C.
  • Conservar entre 4 y –25 °C y protegido de la luz solar directa durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Tubo separador de suero
Aditivo Sílice
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 3,5 mL
Color del tapón Rojo
Altura (métrico) 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener y separar muestras de suero
Tipo de etiqueta Bloque
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Certificaciones/conformidad CE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE SST II PLH 13X75 3.5 BLBL RUST
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Mention de danger
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, quartz
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.