Learn More
BD Tubos de suero Vacutainer™
Código de producto. 12947686
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
Tamaño del tubo:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
12947686 6 mL 13 x 100 mm paquete de 1000
12937686 4 mL 13 x 75 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12947686 Proveedor BD N.º de proveedor 367837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.88€
    185.51€ / paquete de 1000
    Ahorro 23.37€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Se utiliza para obtener muestras de suero Los tubos de suero Vacutainer™ de BD™ están hechos de plástico PET duradero con un tapón Hemogard™. Tienen partículas de sílice añadidas para desencadenar la coagulación, y llevan la marca CAT y
Para obtener muestras de suero en tubos de plástico, el tubo debe tener un activador de coagulación añadido. Como la superficie plástica por sí sola no es suficiente para desencadenar la coagulación en un tiempo aceptable, BD Vacutainer™ A los tubos de suero de plástico se les añaden partículas de sílice para este propósito.
  • Estos tubos están marcados con las siglas CAT (Tubo Activador de Coágulos en inglés)
  • El tiempo mínimo recomendado para la coagulación de pacientes que no han sido tratados con anticoagulantes es de 60 minutos
  • Condiciones de centrifugación: ≤ 1300 g durante 10 minutos a 18 –25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de suero
Aditivo Sílice
Material PET
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Rojo
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener muestras de suero
Tipo de etiqueta Bloque
Certificaciones/conformidad CE, CAT
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE PLN PLH 13X100 6.0 BLBLCE RD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz