Learn More
BD Tubos de suero Vacutainer™
Description
Para obtener muestras de suero en tubos de plástico, el tubo debe tener un activador de coagulación añadido. Como la superficie plástica por sí sola no es suficiente para desencadenar la coagulación en un tiempo aceptable, BD Vacutainer™ A los tubos de suero de plástico se les añaden partículas de sílice para este propósito.
- Estos tubos están marcados con las siglas CAT (Tubo Activador de Coágulos en inglés)
- El tiempo mínimo recomendado para la coagulación de pacientes que no han sido tratados con anticoagulantes es de 60 minutos
- Condiciones de centrifugación: ≤ 1300 g durante 10 minutos a 18 –25 °C
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubo de suero |
| Aditivo | Sílice |
| Material | PET |
| Tipo de tapón | Hemogard |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener muestras de suero |
| Tipo de etiqueta | Bloque |
| Certificaciones/conformidad | CE, CAT |
Safety and Handling
Product Identifier
- TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Quatrz