Learn More
BD Conjuntos de recogida de sangre Vacutainer™ Safety-Lok™ con soporte precolocado
Código de producto. 15380297
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
23 g
Color:
Azul claro
Verde
Longitud del tubo (métrico):
178 mm
305 mm
Longitud del tubo (imperial):
7 in
12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Color Longitud del tubo (métrico) Longitud del tubo (imperial) Tamaño de la unidad
15380297 21 G Verde 178 mm 7 in paquete de 25
17640996 21 G Verde 305 mm 12 in paquete de 25
12967706 21 G Verde 305 mm 12 in paquete de 200
12997706 23 g Azul claro 178 mm 7 in paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15380297 Proveedor BD N.º de proveedor 368654
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Listo para usarse nada más sacarlo del paquete, sin necesidad de montaje. El juego de recogida de sangre BD Vacutainer™ Safety-Lok™ con soporte prefijado es un sistema estéril y cerrado para la recogida de sangre venosa. Cada juego versátil incluye un mecanismo de seguridad irreversible para ayudar a prevenir lesiones por pinchazos de agujas.
Los juegos de recogida de sangre Safety-Lok™ son sistemas estériles y cerrados con soportes prefijados que se envasan en envases individuales de blíster. Estos juegos completos garantizan que el número de soportes siempre sea igual al número de juegos de recogida y eliminan la necesidad de montar manualmente la aguja y el soporte, lo que minimiza el riesgo de contaminación.
Cada juego incluye: una aguja hipodérmica, aletas grandes codificadas por colores, un protector de seguridad integrado, tubo sin torceduras de calibre pequeño, un conector, un adaptador Luer de muestras múltiples y un soporte de tubo adjunto.
  • El mecanismo de seguridad protege contra lesiones con agujas después de una venopunción exitosa
  • El protector de seguridad empuja la aguja, rodeándola por completo
  • El mecanismo de seguridad se activa de forma irreversible sobre el aguja con un clic sonoro
  • Activación con una sola mano sin cambios en la técnica, por lo que la atención permanece centrada en el paciente y el lugar de la punción
  • El flashback de la sangre se ve claramente a través de un protector translúcido para comprobar de manera instantánea la penetración correcta de la vena antes de la recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de recogida de sangre con aletas
Color Verde
Calibre de aguja 21 G
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Diseñado para ayudar a cumplir con la norma OSHA SHIB 10-15-03 al reducir el riesgo de reutilización del soporte. La carcasa protectora está diseñada para cumplir con las normas actuales de seguridad OSHA para controles de ingeniería.
Incluye Soporte prefijado, protector de aguja Safety-Lok
Longitud de la aguja (imperial) 0,75 in
Longitud del tubo (imperial) 7 in
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 178 mm
Cantidad 200 paq.