Learn More
BD Juego de extracción de sangre Vacutainer™ con botón
Código de producto. 12977736
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
23 g
Color:
Azul claro
Verde
Incluye:
Adaptador Luer
Longitud del tubo (métrico):
178 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Color Incluye Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
12977736 23 g Azul claro Adaptador Luer 178 mm paquete de 200
12967736 21 G Verde Adaptador Luer 305 mm paquete de 200
12957736 21 G Verde Adaptador Luer 178 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12977736 Proveedor BD N.º de proveedor 367336
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporciona un nivel de protección extremadamente alto con solo pulsar un botón. Los sets de extracción de sangre BD™ Vacutainer™ con botón son sistemas estériles y cerrados para la extracción de sangre venosa. El botón de retracción de la aguja se puede activar en la vena con una sola mano para evitar lesiones por pinchazo de aguja.
Estos sets de extracción de sangre cuentan con una retracción de la aguja activada por un botón para una protección instantánea contra las lesiones por pinchazo de aguja. Son ideales para su uso en la extracción de sangre venosa o para infusiones de corta duración de hasta dos horas, especialmente en entornos de alto riesgo. Es ’tan fácil de usar que se requiere una capacitación mínima.
Cada conjunto es un sistema cerrado y estéril que incluye: una aguja hipodérmica, alas codificadas por color (según el calibre de la aguja), un tubo de pequeño calibre y un conector con un adaptador Luer. Algunas opciones también incluyen un soporte preconectado.
  • El mecanismo de seguridad proporciona una protección en una fracción de segundo contra las lesiones por pinchazo de aguja
  • El mecanismo de pulsación puede activarse desde el interior de la vena sin que el paciente sufra molestias
  • La aguja se retira completamente de forma instantánea y permanente dentro de la carcasa
  • Se activa con una sola mano, por lo que la atención permanece centrada en el paciente y en el lugar de la punción
  • La sangre fluye hacia la cámara de inspección inmediatamente después del acceso a la vena para verificar que la venopunción se ha realizado correctamente antes de la recogida
  • Materiales sin látex, con tubo que no se enrolla ni se curva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Conjunto de recogida de sangre con pulsar un botón
Color Azul claro
Calibre de aguja 23 g
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Recogida de sangre e infusión a corto plazo
Incluye Adaptador Luer
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (imperial) 0,75 in
Longitud del tubo (imperial) 7 in
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 178 mm
Cantidad 200 paq.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.