Learn More
BD Juego de extracción de sangre Vacutainer™ con botón
Description
Estos sets de extracción de sangre cuentan con una retracción de la aguja activada por un botón para una protección instantánea contra las lesiones por pinchazo de aguja. Son ideales para su uso en la extracción de sangre venosa o para infusiones de corta duración de hasta dos horas, especialmente en entornos de alto riesgo. Es ’tan fácil de usar que se requiere una capacitación mínima.
Cada conjunto es un sistema cerrado y estéril que incluye: una aguja hipodérmica, alas codificadas por color (según el calibre de la aguja), un tubo de pequeño calibre y un conector con un adaptador Luer. Algunas opciones también incluyen un soporte preconectado.
- El mecanismo de seguridad proporciona una protección en una fracción de segundo contra las lesiones por pinchazo de aguja
- El mecanismo de pulsación puede activarse desde el interior de la vena sin que el paciente sufra molestias
- La aguja se retira completamente de forma instantánea y permanente dentro de la carcasa
- Se activa con una sola mano, por lo que la atención permanece centrada en el paciente y en el lugar de la punción
- La sangre fluye hacia la cámara de inspección inmediatamente después del acceso a la vena para verificar que la venopunción se ha realizado correctamente antes de la recogida
- Materiales sin látex, con tubo que no se enrolla ni se curva
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Conjunto de recogida de sangre con pulsar un botón |
| Color | Verde |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de sangre e infusión a corto plazo |
| Incluye | Adaptador Luer |
| Sin látex | Sí |
| Longitud de la aguja (imperial) | 0,75 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 12 in |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.