Learn More
BD Tubos de análisis de orina de plástico Vacutainer™
Descripción
BD Vacutainer™ Los productos de orina para la recolección y transporte de muestras de orina ofrecen el mismo nivel de seguridad y estandarización que BD productos de recolección de sangre.
- Diseñados para proporcionar unos resultados del paciente precisos con un riesgo reducido de exposición a muestras peligrosas para los trabajadores sanitarios
- Usado con BD dispositivos de recolección, vasos para muestras, contenedores de 3 L de 24 horas y pajitas de transferencia
- Los tubos de orina a prueba de fugas pueden transportar muestras de orina de forma segura al laboratorio para su análisis
- Las opciones incluyen la forma del fondo (redonda o cónica) y el estilo de la tapa (convencional o Hemogard™)
- La mayoría de los tamaños no contienen conservante ni aditivo
- El tubo de 8 ml (n.° de fabricante 364938) contiene un conservante: 0,4 % de clorhexidina, 5,6 % de etilparabeno y 94 % de propionato de sodio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de análisis de orina |
| Color del tapón | Amarillo/rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de goma convencional |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Aditivo | Conservante: etilparabeno, propionato de sodio y clorhexidina. |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de orina |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivos de recogida de orina (vasos, adaptadores de transferencia, recipientes de 24 h) |
| Mostrar más |