Learn More
BD Tubos de EDTA de PET Vacutainer™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de EDTA Vacutainer |
| Aditivo | K2 EDTA |
| Material | PET |
| Tipo de tapón | Hemogard |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Color del tapón | Lavanda |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras de sangre completa o plasma con EDTA |
| Tipo de etiqueta | Papel |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X1000 BD Vacutainer EDTA tube
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate