Learn More
BD Agujas de extracción de sangre multimuestra Vacutainer™
Código de producto. 15446233
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
20 G
21 G
Longitud (métrico):
25,4 mm
Color:
Amarillo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor Longitud (métrico) Color Tamaño de la unidad
15446233 20 G 25,4 mm Amarillo paquete de 100
13595610 20 G 25,4 mm Amarillo paquete de 100
13525620 21 G 25,4 mm Verde paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446233 Proveedor BD N.º de proveedor 360214
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pueden utilizarse con múltiples tubos de extracción de sangre. BD Vacutainer™ Las agujas de recolección de sangre de múltiples muestras son agujas estériles de doble punta para usar con Vacutainer Portatubos y tubos de recolección de sangre al vacío. Disponible en agujas de 1 in o 1,5 in de calibre 20, 21 o 22.
El sistema BD Vacutainer™ está diseñado y probado de forma óptima para controlar la variabilidad preanalítica en todo el proceso de recogida y manipulación de muestras.
  • Aguja estéril de doble punta con una válvula de seguridad cubierta por un manguito
  • El avanzado diseño del bisel de bajo ángulo y el revestimiento de lubricante de silicona garantizan una entrada suave y delicada en la vena
  • Extrae la sangre directamente de la vena a los tubos de extracción al vacío para evitar la exposición
  • Puede utilizarse con múltiples tubos de extracción tras la venopunción
  • Diseñado para su uso con los soportes de tubos Vacutainer™ de BD y los tubos de extracción de sangre por vacío
  • Adaptador Luer (MPN 367300) disponible por separado para su uso con un catéter o una aguja hipodérmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agujas de extracción múltiple de sangre
Esterilidad Estériles
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Color Amarillo
Conectores Dos lados
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Extracción de muestras de sangre
Para utilizar con (equipo) Vacutainer Tubos de recolección de sangre, soporte para tubos
Grosor 20 G
Material del concentrador Poliestireno
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25,4 mm
Modelo Bisel de bajo ángulo
Grosor (pared) Pared fina