Learn More
BD Tubos de plasma de heparina Vacutainer™
Código de producto. 12967676
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 ml
10 mL
Aditivo:
Heparina de litio
Heparina de sodio
Material:
PET
Vidrio
Tipo de tapón:
Hemogard
Tradicional
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Aditivo Material Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12967676 4 mL Heparina de sodio PET Hemogard paquete de 1000
12977676 6 ml Heparina de sodio PET Hemogard paquete de 1000
12957676 6 ml Heparina de litio PET Hemogard paquete de 1000
12987676 10 mL Heparina de sodio Vidrio Tradicional paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12967676 Proveedor BD N.º de proveedor 367869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    169.24€ / paquete de 1000
    Ahorro 53.76€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Consigue una anticoagulación óptima mediante el uso de Heparina de grado farmacéutico. Los tubos de plasma de heparina BD Vacutainer™ están fabricados con plástico PET duradero con un tapón verde Hemogard™. Los tubos en tamaños de 2, 4, 6 y 10 ml están disponibles con heparina sódica o heparina de litio como aditivo.
BD Vacutainer™ Los tubos de plasma con heparina para química clínica están disponibles con aditivo de heparina sódica secada por aspersión o heparina de litio. La heparina actúa como anticoagulante ya que desarrolla un complejo de antitrombina. Este complejo inhibe la trombina y el factor X activado, impidiendo así la coagulación.
  • La anticoagulación óptima se consigue mediante el uso de 17 IU de heparina por ml de sangre (cuando el nivel de llenado es correcto)
  • La heparina se seca en aerosol sobre las paredes interiores de los tubos mediante un procedimiento especial para que el aditivo se distribuya de manera uniforme para lograr la mejor solubilidad posible
  • Para la química clínica, la heparina de litio suele preferirse a la heparina sódica
  • La mezcla correcta (de 8 a 10 inversiones) del tubo inmediatamente después de tomar la muestra de sangre es extremadamente importante para evitar la microcoagulación
  • Condiciones de centrifugación: ≤ 1300 g durante 10 minutos a 18 –25 °C
  • El tubo de 10 ml de heparina sódica es de vidrio y tiene un cierre convencional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de heparina para plasma
Aditivo Heparina de sodio
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 4 mL
Para utilizar con (equipo) Aguja Vacutainer™ y soporte de tubos
Color del tapón Verde
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener una muestra de plasma
Tipo de etiqueta Papel