Learn More
BD Tubo K3-Edta de plástico de tapón Vacutainer™ Hemogard™
Código de producto. 15349700
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
4 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15349700 2 mL paquete de 100
12967666 2 mL paquete de 1000
12987666 4 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15349700 Proveedor BD N.º de proveedor 367836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.44€
    20.30€ / paquete de 100
    Ahorro 2.14€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Uso con muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa. El tubo K3-EDTA de plástico con tapón BD Vacutainer™ Hemogard™ contiene el aditivo sal de potasio K3 de EDTA, que actúa como coagulante.
  • Tapón Hemogard™ lavanda
  • Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa.
  • El aditivo K3 sal de potasio de EDTA es un líquido en el tubo Vacutainer que actúa como coagulante
  • Disponible en tamaños de 2, 3 y 4 ml.
  • La diferencia entre K2EDTA y K3EDTA es que la K3 es una solución líquida en los tubos, mientras que la K2 es una solución líquida que se rocía en los tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo K2 EDTA
Aditivo Aditivo K3 EDTA
Material Plástico
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de etiqueta Bloque
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Certificaciones/conformidad ICSH (Consejo Internacional de Estandarización en Hematología)
compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate