Learn More
BD Tubo de plástico con K2-Edta de tapón Vacutainer™ Hemogard™
Código de producto. 12957666
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12957666 6 mL paquete de 1000
10331254 10 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12957666 Proveedor BD N.º de proveedor 367873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    382.06€ / paquete de 1000
    Ahorro 66.94€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre. Vacutainer™ Hemogard™ El tubo de plástico con cierre K2-Edta contiene K2EDTA, que es una solución líquida que se aplica con aerosol sobre la superficie interior del tubo. BD Vacutainer Tubos Plus.
Tapón Hemogard™ lavanda
Etiqueta de papel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo K2 EDTA
Aditivo K2 EDTA
Material Plástico
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Lavanda
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de etiqueta Bloque
Diámetro exterior (métrico) 13 mm