Learn More
BD Tubo de plástico con K2-Edta de tapón Vacutainer™ Hemogard™
Código de producto. 10331254
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10331254 10 mL paquete de 1000
12957666 6 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331254 Proveedor BD N.º de proveedor 367525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre. Vacutainer™ Hemogard™ El tubo de plástico con cierre K2-Edta contiene K2EDTA, que es una solución líquida que se aplica con aerosol sobre la superficie interior del tubo. BD Vacutainer Tubos Plus.
Tapón Hemogard™ lavanda
Etiqueta de papel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo K2 EDTA
Aditivo K2 EDTA
Material Plástico
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 10 mL
Color del tapón Lavanda
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa
Tipo de etiqueta Papel
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Certificaciones/conformidad ISO 6710
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X1000 BD Vacutainer 16 x 100 mm x 10.0 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate