Learn More
BD Tubos de vidrio para preparación celular Vacutainer™
Código de producto. 12997696
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
8 mL
Color del tapón:
Azul/negro
Naranja/Verde
Aditivo:
Heparina de sodio
citrato de sodio/FICOLL
Tamaño del tubo:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Aditivo Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
12997696 4 mL Azul/negro citrato de sodio/FICOLL 13 x 100 mm paquete de 60
12917706 8 mL Naranja/Verde Heparina de sodio 16 x 125 mm paquete de 60
12379299 8 mL Azul/negro citrato de sodio/FICOLL 16 x 125 mm paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12997696 missing translation for 'mfr' BD missing translation for 'supplierNo' 362781
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilícelo para el aislamiento en un solo paso de linfocitos, monocitos y plasma. Los tubos de preparación celular de vidrio BD™ Vacutainer™ permiten la colección y el procesamiento de sangre completa en un tubo cerrado y estéril preparado con citrato de sodio o heparina de sodio como anticoagulante.
El BD CPT™ El sistema (Cell Preparation Tube) proporciona un método simple y estandarizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) de sangre completa. En un solo proceso, se pueden aislar hasta 15 mil de PBMC en cuestión de 20 minutos.
  • Mejora de la homogeneidad y reproducibilidad de la preparación de muestras en comparación con las separaciones de gradiente manual
  • Separaciones más rápidas porque no es necesario preparar gradientes ni manipular la muestra
  • Aislamiento seguro de las células con riesgo reducido de contaminación debido al tubo estéril cerrado
Vacutainer™ CPT™ características:
  • Tubos de diagnóstico molecular de vidrio con etiqueta transparente para una visualización sencilla del contenido
  • Los tapones convencionales están codificados por colores para identificar fácilmente el anticoagulante utilizado
  • Gel de polímero de gradiente de densidad con citrato de sodio o heparina de sodio anticoagulante
  • La capacidad de extracción de sangre es de 4 u 8 ml (tubo de 4 ml disponible solo con citrato de sodio)
  • El tubo tiene el marcado CE para su uso en diagnóstico in vitro
  • Condiciones de centrifugación: –1500 1800 g durante 15 minutos a 18 –25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de preparación celular
Aditivo citrato de sodio/FICOLL
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Convencional moteado
Capacidad (métrico) 4 mL
Color del tapón Azul/negro
Altura (métrico) 100 mm
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
Incluye Gel de poliéster, gradiente de densidad de líquido
Tipo de etiqueta Transparente
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Certificaciones/conformidad CE
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane