Learn More
BD Tubos de vidrio para preparación celular Vacutainer™
Código de producto. 12917706
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
8 mL
Color del tapón:
Azul/negro
Naranja/Verde
Aditivo:
Heparina de sodio
citrato de sodio/FICOLL
Tamaño del tubo:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Aditivo Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
12917706 8 mL Naranja/Verde Heparina de sodio 16 x 125 mm paquete de 60
12997696 4 mL Azul/negro citrato de sodio/FICOLL 13 x 100 mm paquete de 60
12379299 8 mL Azul/negro citrato de sodio/FICOLL 16 x 125 mm paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12917706 Proveedor BD N.º de proveedor 362780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3025.00€
    971.25€ / paquete de 60
    Ahorro 2053.75€
    67% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelo para el aislamiento en un solo paso de linfocitos, monocitos y plasma. Los tubos de preparación celular de vidrio BD™ Vacutainer™ permiten la colección y el procesamiento de sangre completa en un tubo cerrado y estéril preparado con citrato de sodio o heparina de sodio como anticoagulante.
El BD CPT™ El sistema (Cell Preparation Tube) proporciona un método simple y estandarizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) de sangre completa. En un solo proceso, se pueden aislar hasta 15 mil de PBMC en cuestión de 20 minutos.
  • Mejora de la homogeneidad y reproducibilidad de la preparación de muestras en comparación con las separaciones de gradiente manual
  • Separaciones más rápidas porque no es necesario preparar gradientes ni manipular la muestra
  • Aislamiento seguro de las células con riesgo reducido de contaminación debido al tubo estéril cerrado
Vacutainer™ CPT™ características:
  • Tubos de diagnóstico molecular de vidrio con etiqueta transparente para una visualización sencilla del contenido
  • Los tapones convencionales están codificados por colores para identificar fácilmente el anticoagulante utilizado
  • Gel de polímero de gradiente de densidad con citrato de sodio o heparina de sodio anticoagulante
  • La capacidad de extracción de sangre es de 4 u 8 ml (tubo de 4 ml disponible solo con citrato de sodio)
  • El tubo tiene el marcado CE para su uso en diagnóstico in vitro
  • Condiciones de centrifugación: –1500 1800 g durante 15 minutos a 18 –25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de preparación celular
Aditivo Heparina de sodio
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Convencional moteado
Capacidad (métrico) 8 mL
Color del tapón Naranja/Verde
Altura (métrico) 125 mm
Tamaño del tubo 16 x 125 mm
Incluye Gel de poliéster, gradiente de densidad de líquido
Tipo de etiqueta Transparente
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Certificaciones/conformidad CE