Learn More
BD Tubo de solución ACD de vidrio Vacutainer™ con tapón amarillo
Código de producto. 15178988
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8.5mL
Aditivo:
Solución A de ACD
Solución B de ACD
Tipo de tapón:
Convencionales
Hemogard
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Aditivo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15178988 8.5mL Solución A de ACD Convencionales paquete de 100
15167014 6 mL Solución B de ACD Hemogard paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15178988 Proveedor BD N.º de proveedor 366645
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre. El tubo de solución de ACD de vidrio BD Vacutainer™ con tapón amarillo contiene el citrato trisódico anticoagulante activo con ácido cítrico y dextrosa. Existen dos formulaciones de la s
BD Vacutainer™ Los tubos ACD están disponibles únicamente en vidrio y se identifican por una tapa amarilla (Hemogard™ o convencional). Contienen el anticoagulante activo Citrato Trisódico con Ácido Cítrico y Dextrosa en una de las dos formulaciones. La concentración de aditivos en cada solución es la siguiente:
  • ACD Solución A (tapón convencional)
    • Citrato de sodio: 22,0 g/L
    • Dextrosa: 24,5 g/L
    • Ácido cítrico: 8,0 g/L
    • Reactivo antimicótico (sorbato K): 0,15 g/L
  • Solución ACD B (cierre™ Hemogard)
    • Citrato de sodio: 13,2 g/L
    • Dextrosa: 14,7 g/L
    • Ácido cítrico: 4,8 g/L
    • Reactivo antimicótico (sorbato K): 0,2 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de solución A de ACD
Aditivo Solución A de ACD
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Convencionales
Capacidad (métrico) 8.5mL
Color del tapón Amarillo
Tamaño del tubo 16 x 100mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre.
Tipo de etiqueta Papel