Learn More
BD Tubo de solución ACD de vidrio Vacutainer™ con tapón amarillo
Código de producto. 15167014
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8.5mL
Aditivo:
Solución A de ACD
Solución B de ACD
Tipo de tapón:
Convencionales
Hemogard
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Aditivo Tipo de tapón unitSize
15167014 6 mL Solución B de ACD Hemogard paquete de 100
15178988 8.5mL Solución A de ACD Convencionales paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15167014 Proveedor BD N.º de proveedor 367756
Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre. El tubo de solución de ACD de vidrio BD Vacutainer™ con tapón amarillo contiene el citrato trisódico anticoagulante activo con ácido cítrico y dextrosa. Existen dos formulaciones de la s
BD Vacutainer™ Los tubos ACD están disponibles únicamente en vidrio y se identifican por una tapa amarilla (Hemogard™ o convencional). Contienen el anticoagulante activo Citrato Trisódico con Ácido Cítrico y Dextrosa en una de las dos formulaciones. La concentración de aditivos en cada solución es la siguiente:
  • ACD Solución A (tapón convencional)
    • Citrato de sodio: 22,0 g/L
    • Dextrosa: 24,5 g/L
    • Ácido cítrico: 8,0 g/L
    • Reactivo antimicótico (sorbato K): 0,15 g/L
  • Solución ACD B (cierre™ Hemogard)
    • Citrato de sodio: 13,2 g/L
    • Dextrosa: 14,7 g/L
    • Ácido cítrico: 4,8 g/L
    • Reactivo antimicótico (sorbato K): 0,2 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Tubo de Solución B de ACD
Aditivo Solución B de ACD
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Amarillo
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre.
Tipo de etiqueta Papel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.