Learn More
BD Juego de extracción de sangre Vacutainer™ Safety-Lok™
Código de producto. 12937716
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 g
Longitud del tubo (métrico):
178 mm
Color:
Azul claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Calibre de aguja Longitud del tubo (métrico) Color Tamaño de la unidad
12937716 23 g 178 mm Azul claro paquete de 200
1 options
Código de producto. 12937716 Proveedor BD N.º de proveedor 367284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    194.51€ / paquete de 200
    Ahorro 27.49€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Diseñado para a evitar lesiones con agujas. Los juegos de extracción de sangre BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ son sistemas estériles y cerrados para la extracción de sangre venosa. Los juegos de infusión con alas son versátiles e incluyen un mecanismo de seguridad irreversible que se puede activar con una mano.
Safety-Lok™ Los equipos de recolección de sangre son sistemas cerrados y estériles para la recolección de sangre venosa. También se pueden utilizar para infusiones a corto plazo de hasta dos horas. Estos juegos de infusión alada incluyen una aguja hipodérmica, alas codificadas por colores, un protector de seguridad integrado, tubos de calibre pequeño y un conector. Muchos también incluyen un adaptador Luer.
  • El mecanismo de seguridad protege contra lesiones con agujas después de una venopunción exitosa
  • El protector de seguridad empuja la aguja, rodeándola por completo
  • El mecanismo de seguridad se activa de forma irreversible sobre el aguja con un clic sonoro
  • Se activa con una sola mano de modo que la atención permanezca centrada en el paciente y en el lugar de la punción
Nota : Esta es una aguja independiente. No incluye el soporte de un solo uso (364815); se debe adquirir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de recogida de sangre
Color Azul claro
Calibre de aguja 23 g
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre venosa, infusiones a corto plazo
Incluye Con adaptador Luer, protector de seguridad integrado
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 178 mm
Cantidad 200/caja