Learn More
BD Jeringas de extracción de sangre Critical Care Vacutainer™ A-Line™ sin agujas
Descripción
- Jeringas de extracción de sangre sin agujas diseñadas para la extracción mediante aspiración manual
- Se puede utilizar para la extracción de sangre arterial o venosa de una línea arterial o IV
- Contiene heparina balanceada con calcio secada por pulverización que permite analizar la muestra en gasometría de gases y diversos analitos de cuidados críticos
- Disponible en punta deslizante de 1 ml, punta deslizante de 3 ml y punta Luer-Lok™ de 3 ml con tapón Hemogard™ verde
- El tapón BD Hemogard™ garantiza muestras herméticas y a prueba de fugas
- El color verde (para anticoagulante de heparina de litio) ayuda a facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Color | Tapón verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de sangre mediante aspiración manual para gasometría arterial |
| Incluye | Heparina equilibrada con calcio secada por pulverización (anticoagulante) |
| Sin látex | Sí |
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Para utilizar con (equipo) | IV arterial y venosa |
| Tipo de conexión | BD Luer-Lok con Hemogard tapa |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |