Learn More
Integra Biosciences™ Sistema de aspiración Vacusip
Descripción
- Elimina la tediosa manipulación y el riesgo de contaminación del sistema de vacío interno
- Esta VACUSIP es una solución lista para usar
- No requiere instalación ni equipo adicional para el uso inmediato
- La bomba integrada funciona de manera silenciosa y se detiene automáticamente cuando se establece el vacío
- Cambiar una botella llena de VACUSIP recogida es limpio y cómodo
- VACUSIP es pequeño, compacto y cabe en cualquier banco.
- Debido a su independencia de una fuente de vacío o de alimentación externa, se puede reubicar donde sea necesario
- Cuando trabaje en una cabina de seguridad, solo se recomienda el uso de una mínima cantidad de tubos y cable
- Debido a la batería recargable en VACUSIP, no se necesita un cable de alimentación
- El filtro hidrófobo protege la unidad frente a daños y contaminación por aerosoles y líquidos.
- Para una fácil descontaminación, todas las piezas que entran en contacto con los líquidos se pueden esterilizar en autoclave
- Pequeños volúmenes de líquido de tubos de microcentrífuga o placas de microtitulación.
- Sobrenadantes después de los pasos de centrifugación (p. ej Extracción de ARN/ADN)
- Soluciones de lavado en manchas occidentales y ELISA
- Cantidades restantes de reactivos
- Tampones de tiras de inmunotransferencias (Western Blot)
- Exceso de líquido de portaobjetos y placas Petri
- Soluciones bacterianas
- Soluciones de coloración celular
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Aspiración de pequeños volúmenes de líquidos |