Learn More
Integra Biosciences™ Sistema de aspiración VACUSIP™
Código de producto. 11737312
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
2,3 ml/s.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11737312 2,3 ml/s. 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737312 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 159000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.99€
    701.15€ / paquete de 1
    Ahorro 366.84€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Sistema de aspiración compacto portátil para una eliminación de residuos líquidos cómoda y asequible. El sistema de aspiración Integra Biosciences™ VACUSIP™ está diseñado con una bomba de vacío silenciosa integrada.
  • Solución lista para usar para una amplia gama de tareas de eliminación de residuos líquidos.
  • Bomba fiable y silenciosa que permite el funcionamiento independientemente de que haya o no una fuente de vacío externa.
  • El operador manual exclusivo permite una regulación precisa del flujo de líquido y se puede conectar a varios adaptadores.
  • Cambiar un frasco de recogida lleno es un proceso limpio y cómodo. Solo tiene que desenroscar la tapa y colocar un frasco de vidrio o un frasco de plástico vacío para su eliminación directa.
  • Para mantener el espacio de trabajo limpio y organizado, el operador manual puede colocarse en el soporte integrado.
  • El operador manual de silicona permite la regulación del flujo de líquido aplicando una presión variable con los dedos.
  • Hay diferentes adaptadores disponibles para una gama de recipientes de laboratorio.
  • Un filtro hidrófobo protege la unidad de daños y contaminación por aerosoles y líquidos.
  • Para facilitar la descontaminación, todas las piezas que entran en contacto con líquidos se pueden esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Incluye Frasco de borosilicato de 500 ml con tapa de GL45, operador manual de silicona (incluye puntas de acero inoxidable de 1 y 8 canales y adaptador de 1 canal para puntas desechables/GRIPTIPS), tubos de silicona de 1,2 m, filtro de 0,45μ m, adaptador de al
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 120 x 162 mm
Descripción Sistema de aspiración
Modelo Versión de la batería: Batería de iones de litio recargable
Peso (métrico) 500 g (sin frasco)
Caudal 2,3 ml/s.
Presión máxima -250 mbar ±20 %