Learn More
Integra Biosciences™ Sistema de aspiración VACUSAFE
Código de producto. 10396852
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
8 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10396852 8 l/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 10396852 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 158300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00€
    2289.40€ / paquete de 1
    Ahorro 1085.60€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Utilice este sistema de aspiración para la eliminación segura de líquidos biológicos. El sistema de aspiración VACUSAFE de Integra Biosciences™ es una bomba de vacío de laboratorio compacta y de todo en uno que proporciona una manera segura y eficiente de recoger y contener residuos líquidos biológicos.
  • Permite que los laboratorios con nivel de bioseguridad 1, 2 y 3 cumplan con las estrictas directrices de seguridad del usuario para la manipulación de soluciones contaminadas
  • Maximiza la productividad y minimiza el ruido y los inconvenientes operativos
  • Equipado con protección de fuente de vacío, una botella a prueba de rotura y un soporte seguro que mantiene el frasco en su lugar
  • Incluye bomba de vacío integrada, completa con frasco de recogida, mango de frasco, conjunto de tubos con filtro, adaptador de alimentación y operador manual VACUBOY (155 510).
  • Frasco de 3 litros (vidrio con recubrimiento de seguridad)
  • Detección de nivel y tapa con acoplamientos de tubos rápidos (PVDF)
  • Conectores de cierre automático para evitar el escape de gotas o aerosoles
  • El sistema todo en uno incluye todos los componentes necesarios
  • Funcionamiento sencillo: simplemente encienda el sistema, ajuste el vacío deseado y comience a trabajar
  • La bomba/válvula integrada se desconecta automáticamente cuando el vacío se establece en el frasco
  • El ruido de la bomba integrada es muy inferior a 65 dB(A)
  • Los conectores de tubos rápidos aceleran la retirada de frascos
Especificaciones
Incluye Frasco de vidrio de 2 L, tapa con acoplamientos rápidos y detección de nivel, conjunto de tubos con filtro, adaptador de alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz, operador manual VACUBOY con adaptador de acero inoxidable de 1 canal de 40 mm
Descripción VacuSafe Comfort está diseñado para la aspiración, eliminación o filtración de fluidos biológicos/químicos de una manera limpia y profesional.
Caudal 8 l/min
Presión máxima -300 a -600 mbar (ajustable)